missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SAMHD1 Antibody (OTI3F5), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18147255 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18147255 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18147255 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273979JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SAMHD1 Monoclonal specifically detects SAMHD1 in Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SAMHD1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3F5
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen DCIPMg11, Dendritic cell-derived IFNG-induced protein, EC 3.1.4.-, HDDC1, Monocyte protein 5, MOP5, MOP-5AGS5, SAM domain and HD domain 1, SAM domain and HD domain-containing protein 1, SBBI88
Símbolos de los genes SAMHD1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human SAMHD1 (NP_056289) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25939.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.