Learn More
Sulfato de samario(III) octahidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049527
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11332558 25 g 25 g
11322558 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11332558
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014601.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13465-58-2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13465-58-2
Número MDL MFCD00011236
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Samarium(III) sulfate octahydrate
Punto de fusión 450°C (in -8H2O)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,8347
Información de solubilidad Sparingly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 733.00 (588.88 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton