Learn More
Fosfato de samario(III) hidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Samarium(III) phosphate hydrate |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 2 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.41 (Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |