Learn More
Oxalato de samario(III) decahidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. 11352558
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352558 100 g 100 g
11342558 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352558 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014602.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14175-03-2
Fórmula molecular C6H26O22Sm2
Peso molecular (g/mol) 750.97
Número MDL MFCD00150489
Clave InChI IKPDQYODFRQYAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo samarium iii oxalate hydrate 2:3:10, ethanedioic acid,samarium 3+ salt, hydrate 3:2:10
PubChem CID 121488066
Nombre IUPAC ácido oxálico;samario;decahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Sm].[Sm].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición (decomposition)
Nombre del producto químico o material Samarium(III) oxalate decahydrate
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal Sm2(C2O4)3·10H2O
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 744.93 (564.78 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%