Learn More
Oxalato de samario(III) decahidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. 11342558
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342558 25 g 25 g
11352558 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342558 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014602.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14175-03-2
Fórmula molecular C6H26O22Sm2
Peso molecular (g/mol) 750.97
Número MDL MFCD00150489
Clave InChI IKPDQYODFRQYAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo samarium iii oxalate hydrate 2:3:10, ethanedioic acid,samarium 3+ salt, hydrate 3:2:10
PubChem CID 121488066
Nombre IUPAC ácido oxálico;samario;decahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Sm].[Sm].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Spécification
Nombre del producto químico o material Samarium(III) oxalate decahydrate
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal Sm2(C2O4)3·10H2O
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 744.93 (564.78 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.