Learn More
Nitrato de samario(III) hexahidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377637
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11377637 25 g 25 g
11367637 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11377637
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012906.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13759-83-6 | H12N3O15Sm | 444.46 g/mol
It is used in NMR spectroscopy for spectra resolution and is used for doping purpose. It is also used as a chemical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13759-83-6
Fórmula molecular H12N3O15Sm
Peso molecular (g/mol) 444.46
Número MDL MFCD00149857
Clave InChI HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo samarium nitrate hexahydrate, samarium iii nitrate hexahydrate, samarium trinitrate hexahydrate, samarium nitrat german, samarium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, samarium 3+ salt, hexahydrate, samarium nitrat, samariumnitratehexahydrate, 3no3.sm.6h2o, samarium 3+ trinitrate hexahydrate
PubChem CID 203081
SMILES O.O.O.O.O.O.[Sm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Samarium(III) nitrate hexahydrate
Punto de fusión 78°C to 79°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Información de solubilidad Soluble in water and acetonitrile.
Nombre IUPAC samario(3+);trinitrato;hexahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.45 (336.36 Anhydrous)
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Yellow crystals
Densidad 2.375
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.