Learn More
Cloruro de samario(III), anhidro, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080534
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11413860 10 g 10 g
11423860 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11413860
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089916.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10361-82-7 | Cl3Sm | 256.71 g/mol
Samarium(III) chloride is used in laboratories, preparation of samarium metals. The anhydrous chloride is used to prepare organometallic compounds of samarium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10361-82-7
Fórmula molecular Cl3Sm
Peso molecular (g/mol) 256.71
Número MDL MFCD00011235
Clave InChI BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC samarium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sm+3]
Especificaciones
Punto de ebullición (decomposition)
Nombre del producto químico o material Samarium (III) chloride
Punto de fusión 678°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Trozos/polvo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,8347
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.71
Porcentaje de pureza 99.9%
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.46 g/mL at 16°C