Learn More
Carbonato de samario(III) hidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049191
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11302278 5 g 5 g
11312278 25 g 25 g
11322278 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11302278
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013177.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 38245-37-3 | C3O9Sm2 | 480.74 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38245-37-3
Fórmula molecular C3O9Sm2
Peso molecular (g/mol) 480.74
Número MDL MFCD00150444
Clave InChI QCZFMLDHLOYOQJ-UHFFFAOYSA-H
Nombre IUPAC disamarium(3+) tricarbonate
SMILES [Sm+3].[Sm+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Samarium(III) carbonate hydrate
Punto de fusión >500°C (decomposition)
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.73 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton
Sensibilidad Hygroscopic