Learn More
Samario cobalto, REacton™, Sm 33 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Samarium cobalt |
| Nombre de nota | Intermetallic, Magnet Alloy Additive |
| Forma física | Polvo fino |
| Cantidad | 250 g |
| Número UN | UN3089 |
| Grado | Reacton |
| Olor | Odorless |