Learn More
Samario, 99,9 %, (base de trazas metálicas), malla de 20 a 40, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3735335 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10450721 10 g Frasco de plástico 10 g
10115553 50 g Frasco de plástico 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10450721 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 294780100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-19-9 | Sm | 150.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-19-9
Fórmula molecular Sm
Peso molecular (g/mol) 150.36
Número MDL MFCD00011233 MFCD00151299
Clave InChI KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
Nombre IUPAC samario
SMILES [Sm]
Especificaciones
Punto de ebullición 1778.0°C
Nombre del producto químico o material Samarium
Punto de fusión 1072.0°C
Nombre de nota 40 Mesh
Color Gris
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Fórmula lineal Sm
Número UN 3132
Fieser 17,305
Índice Merck 15, 8484
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: forming hydrogen
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.36
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Samarium, powder
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.