missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SAM68 Antibody (SR2119), Novus Biologicals™

Código de producto. 18621344 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18621344 50 μg 50 microlitros
18642104 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18621344

Marca: Novus Biologicals NBP32204150ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

SAM68 Monoclonal antibody specifically detects SAM68 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SAM68
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon SR2119
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen FLJ34027, GAP-associated tyrosine phosphoprotein p62, KH domain containing, RNA binding, signal transduction associated 1, KH domain-containing, RNA-binding, signal transduction-associated protein 1, p21 Ras GTPase-activating protein-associated p62, p62, p68, SAM68, Sam68GAP-associated tyrosine phosphoprotein p62 (Sam68), Src-associated in mitosis 68 kDa protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human SAM68 (Uniprot #: Q07666)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10657
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.