missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SALM4/LRFN3 Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18632516 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18632516 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18632516 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP241098F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SALM4/LRFN3 Polyclonal antibody specifically detects SALM4/LRFN3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SALM4/LRFN3
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Dilución ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen fibronectin type III, immunoglobulin and leucine rich repeat domains 1, FIGLER1, leucine rich repeat and fibronectin type III domain containing 3, leucine-rich repeat and fibronectin type-III domain-containing protein 3, MGC2656, SALM4, synaptic adhesion-like molecule 4, UNQ5865/PRO34192
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the center of human LRFN3. The immunogen is located within amino acids 380 - 430 of LRFN3. Amino Acid Squence: DPPRDGDPDALTPPS
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79414
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.