missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SALM3/LRFN4 Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18794512 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18794512 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18794512

Marca: Novus Biologicals NBP241100MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SALM3/LRFN4 Polyclonal antibody specifically detects SALM3/LRFN4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SALM3/LRFN4
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FIGLER6, SALM3, SALM3.
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 14amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human LRFN4. The immunogen is located within amino acids 550 - 600 of LRFN4. Amino Acid Squence: SPTPKAHPPRSPPPRPQR
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 78999
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.