Learn More
SALL4 Antibody (CL12185) [Alexa Fluor™ 594], Novus Biologicals™
Código de producto. 30296695 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30296695 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30296695 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP315130AF594
Mouse Monoclonal Antibody
SALL4 Monoclonal antibody specifically detects SALL4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SALL4
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL12185
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen dJ1112F19.1, DRRS, HSAL4, MGC133050, sal-like 4 (Drosophila), sal-like protein 4, Zinc finger protein 797, Zinc finger protein SALL4, ZNF797sal (Drosophila)-like 4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q9UJQ4, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57167
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1