missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
SALL4 Monoclonal antibody specifically detects SALL4 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SALL4 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL12180 |
| Conjugado | Alexa Fluor 750 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | dJ1112F19.1, DRRS, HSAL4, MGC133050, sal-like 4 (Drosophila), sal-like protein 4, Zinc finger protein 797, Zinc finger protein SALL4, ZNF797sal (Drosophila)-like 4 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q9UJQ4, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?