Learn More
Salivary Amylase Alpha Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 550.00€
Especificaciones
| Antígeno | Salivary Amylase Alpha |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30232837
|
Novus Biologicals
NBP3-35327-20ul |
20 μL |
190.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30232846
|
Novus Biologicals
NBP3-35327-100ul |
100 μL |
550.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Salivary Amylase Alpha Polyclonal antibody specifically detects Salivary Amylase Alpha in Mouse samples. It is validated for ELISA,Western BlotEspecificaciones
| Salivary Amylase Alpha | |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse | |
| 1,4-alpha-D-glucan glucanohydrolase 1, alpha-amylase 1, AMY1, AMY1B, AMY1C, amylase, alpha 1A (salivary), amylase, alpha 1A; salivary, amylase, salivary, alpha-1A, EC 3.2.1.1, glycogenase, Salivary alpha-amylase, salivary amylase alpha 1A | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 16-200 of human Salivary Amylase Alpha (NP_004029.2).,, Sequence:, QYSSNTQQGRTSIVHLFEWRWVDIALECERYLAPKGFGGVQVSPPNENVAIHNPFRPWWERYQPVSYKLCTRSGNEDEFRNMVTRCNNVGVRIYVDAVINHMCGNAVSAGTSSTCGSYFNPGSRDFPAVPYSGWDFNDGKCKTGSGDIENYNDATQVRDCRLSGLLDLALGKDYVRSKIAEYMNH | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 276 | |
| IgG | |
| Affinity purified |