Learn More
Salivary Amylase Alpha Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30232846 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30232846 100 μL 100 microlitros
30232837 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30232846
Marca: Novus Biologicals NBP335327100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Salivary Amylase Alpha Polyclonal antibody specifically detects Salivary Amylase Alpha in Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Salivary Amylase Alpha
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen 1,4-alpha-D-glucan glucanohydrolase 1, alpha-amylase 1, AMY1, AMY1B, AMY1C, amylase, alpha 1A (salivary), amylase, alpha 1A; salivary, amylase, salivary, alpha-1A, EC 3.2.1.1, glycogenase, Salivary alpha-amylase, salivary amylase alpha 1A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 16-200 of human Salivary Amylase Alpha (NP_004029.2).,, Sequence:, QYSSNTQQGRTSIVHLFEWRWVDIALECERYLAPKGFGGVQVSPPNENVAIHNPFRPWWERYQPVSYKLCTRSGNEDEFRNMVTRCNNVGVRIYVDAVINHMCGNAVSAGTSSTCGSYFNPGSRDFPAVPYSGWDFNDGKCKTGSGDIENYNDATQVRDCRLSGLLDLALGKDYVRSKIAEYMNH
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 276
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG