Learn More
SALF Antibody (5F12), Novus Biologicals™
Código de producto. 18542554 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18542554 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18542554 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00286749M01
Mouse Monoclonal Antibody
SALF Monoclonal antibody specifically detects SALF in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SALF
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 5F12
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Sandwich ELISA
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_758515
Alias de gen MGC126821, MGC126823, SALF, STON1-GTF2A1L protein, STON1-GTF2A1L readthrough, stoned B/TFIIA-alpha/beta-like factor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno SALF (NP_758515, 141 a.a. ∽ 249 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. SCTHPTPKVGLPDEVNPQQAESLGFQSDDLPQFQYFREDCAFSSPFWKDEGSDSHFTLDPPGSKKMFSSRNKEMPIDQKSLNKCSLNYICEKLEHLQSAENQDSLRSLS
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 286749
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ