Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Cylinder
Código de producto. p-4399762
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. unitSize
12348915 cada uno
10545254 cada uno
12378915 cada uno
3 options
Código de producto. 12348915
Marca: Saint Gobain Life Sciences D1069600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Graduated Chemware™ Cylinder made from chemically inert fluoropolymers.
  • These graduated cylinders offer all the advantages of non-stick inert fluoropolymers.
  • PFA is temperature resistant from -320°F (-196°C) to +500°F (+260°C) and has the lowest metal ion content.
  • As a result, Chemware™ cylinders are excellent for trace metal analysis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material PFA
Diámetro (imperial) 3,02 in
Diámetro (métrico) 7,6 cm
Graduaciones 0,5 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 0.34 oz.
Subdivisión 0,5 ml
Diámetro interior (métrico) 13 mm
Esterilidad No estéril
Base Type Ancha
Altura (imperial) 4,6 in
Altura (métrico) 118,5 mm
Tipo Probeta graduada