Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Cylinder
Descripción
- These graduated cylinders offer all the advantages of non-stick inert fluoropolymers.
- PFA is temperature resistant from -320°F (-196°C) to +500°F (+260°C) and has the lowest metal ion content.
- As a result, Chemware™ cylinders are excellent for trace metal analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PFA |
| Diámetro (imperial) | 1,32 in |
| Diámetro (métrico) | 3,35 cm |
| Graduaciones | 0,5 ml |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 6.76 oz. |
| Subdivisión | 0,5 ml |
| Forma | Redondo |
| Diámetro interior (métrico) | 33,6 mm |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |