missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SAH3 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18681472 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18681472 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18681472

Marca: Novus Biologicals NBP298616B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SAH3 Polyclonal antibody specifically detects SAH3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SAH3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen adenosylhomocysteinase-like 2, AdoHcyase 3, ADOHCYASE3, EC 3.3.1.1, FLJ21719, KIAA0828S-adenosylhomocysteine hydrolase-like 2, putative adenosylhomocysteinase 3, S-adenosylhomocysteine hydrolase-like protein 2, S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SAH3 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23382
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.