Learn More
Sartorius Cabina de pesaje de seguridad sin filtración
Código de producto. p-7228444 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
750 mm
Longitud (métrico):
900 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) Longitud (métrico) unitSize
16363086 750 mm 900 mm cada uno
1 options
Código de producto. 16363086
Marca: Sartorius SWC900TNF
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Las cabinas de pesaje de seguridad garantizan un entorno de trabajo seguro para el personal del laboratorio sin sacrificar la ergonomía o la precisión en el pesaje. Seguridad del personal y resultados de pesaje fiables en una sola fuente.
  • Se deben tomar las medidas de protección adecuadas para proteger la salud de todo el personal del laboratorio cuando pesan compuestos peligrosos en polvo.
  • Las cabinas de pesaje de seguridad Sartorius SWC ofrecen muchas ventajas en el diseño y la construcción con respecto a las campanas de laboratorio tradicionales:
    • el SWC crea un área contenida alrededor de la balanza de laboratorio que evita la fuga de aire o partículas de polvo finas en el área de trabajo del personal.
    • Al mismo tiempo, la constante de entrada de velocidad del aire y la construcción de la cabina especial mantienen prácticamente libre de turbulencias la corriente de aire y, como resultado, garantizan resultados de pesaje uniformes y repetibles.
    • Las cabinas de la balanza y de pesaje combinan perfectamente entre sí.
    • Con su cabina de pesaje de seguridad SWC, Sartorius ha logrado unir dos requisitos, que de otra manera serían contradictorios: protección máxima del personal y resultados de pesaje fiables.
    • Máxima protección personal: área contenida alrededor de la balanza de laboratorio que evita la fuga de aire o partículas de polvo finas en el área de trabajo del personal
    • Resultados de pesaje fiables: corriente de aire prácticamente sin turbulencia y resultados de pesaje uniformes y repetibles.
    • Construcción de vidrio acrílico transparente con visión perfecta de la balanza y de la muestra que se va a pesar
    • Base extremadamente estable fabricada con granito negro que absorbe las vibraciones
    • Los materiales contaminados se pueden eliminar de forma segura en un sistema de bolsa doble
    • Sistema de alarma de flujo de aire calibrado con la función de seguimiento de auditoría que emite una alarma cuando la velocidad del flujo de aire desciende por debajo de un nivel definido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio acrílico
Longitud (métrico) 900 mm
Anchura (imperial) 29,5 in
Anchura (métrico) 750 mm