Learn More
Fisherbrand™ Safety Coated Clear Straight Sided Wide Mouth Glass Jars with White Polypropylene Caps
Catalog Number p-7144775
Click to view available options
Capacidad (imperial):
8 oz
16 oz
32 oz
Capacidad (métrico):
240 ml
480 ml
950 ml
Type III soda-lime glass is ideal for solvent, chemical or sample storage with plastisol coating for safety are easier to grip and harder to break.
  • Recubierto en capa de plastisol
  • El revestimiento infragmentable reduce la posibilidad de roturas
  • Si se rompe, el revestimiento de seguridad contendrá el contenido durante el tiempo suficiente para su eliminación
  • El revestimiento antideslizante también permite una mayor estabilidad, tanto en húmedo como en seco
  • No esterilizables en autoclave
Revestimiento del tapón Vinilo/pasta
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 70-400 mm
Tipo de tapón Tapón
Diámetro (métrico) 73 mm
Altura (métrico) 89 mm
Tipo de producto Frasco de lados rectos
Capacidad (métrico) 240 ml
Capacidad (imperial) 8 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 67 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 57 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras con revestimiento de plastisol para una mayor seguridad, un mejor agarre y mayor dificultad de roturas
Incluye Tapón
Altura con tapón (métrico) 92 mm
Material Vidrio
Cantidad 12
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 70-400
Claridad Transparente
Closure Included
Boca Ancho
Forma Forma redonda