Learn More
Fisherbrand™ Safety Coated Clear Straight Sided Round Bottles with White Polypropylene PE Foam/PTFE Cap
Código de producto. p-6980019 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
240 mL
480 mL
960 mL
Tamaño del tapón:
70-400 mm
89-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
11553782 240 mL 70-400 mm paquete de 12
11563782 480 mL 70-400 mm paquete de 12
11778699 960 mL 89-400 mm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11553782
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reduce breakage and lab mishaps. Fisherbrand™ Safety Coated Clear Straight Sided Round Bottles with White Polypropylene PE Foam/PTFE Cap are ideal for soil sampling and environmental applications.
Reduce breakage and lab mishaps with these Safety Coated Clear Straight Sided Round Bottles. If the glass breaks, the plastisol coating contains the substance in the bottle long enough to allow for proper disposal.
  • Plastisol coating contains substance in bottle long enough to allow for proper disposal if the glass breaks
  • Straight sided walls allow for the complete removal of contents
  • Features polypropylene PE Foam/PTFE lined cap attached
Especificaciones
Capacidad 8 oz., 250mL
Capacidad (métrico) 240 mL
Capacidad (imperial) 8 oz
Color Clear
Material Safety-coated Glass, Plastic-coated Glass
Cantidad 12/Cs.
Color del tapón Blanco
Material de revestimiento PE Foam/PTFE
Acabado del cuello 70-400
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Straight-sided, Round
Tipo de producto Safety-Coated Straight Sided Round Bottle
Revestimiento del tapón PTFE
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 70-400 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca