Learn More
Micronova™ Cortador de bolsas de seguridad
BIOPHARMA
Código de producto. p-9207001 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Naranja
Longitud (métrico):
15 cm
16,5 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Color Longitud (métrico) unitSize
12940235 Naranja 15 cm paquete de 50
16407685 Amarillo 16,5 cm paquete de 50
2 options
Código de producto. 12940235
Marca: Micronova™ BC01IR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Protección de la hoja de seguridad retráctil automáticamente
El cortador de bolsas de seguridad Micronova está diseñado con un mango ergonómico y protector de hoja de seguridad, lo que elimina la necesidad de cambiar las hojas debido al aflojamiento. Disponible con un protector de seguridad retráctil opcional.
  • Cortador seguro para bolsas de materias primas y suministros de producción
  • Mangos de plástico desechable ergonómico
  • Para su uso en entornos controlados y áreas de soporte
  • Protector de seguridad retráctil opcional
  • Disponible irradiado con rayos gamma
Especificaciones
Tipo de producto Bag Opener
Color-coded Yes
Material del mango Plástico
Handle Type Retractable
Tipo de punta Blade
Scent Unscented
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Irradiation Processing and Certificate of Conformance
Color Naranja
Contenido y almacenamiento Mantener a temperatura ambiente
Descripción Retráctil automáticamente
Diámetro (imperial) 1.125 in.
Diámetro (métrico) 2.9 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6 x 1.5 x .5 in (11.2 x 3.8 x 1.8 cm)
Desechables Single-use
filtradas por Non-filtered
Inflamable No
Para utilizar con (aplicación) Parar cortar bolsas en ambientes controlados
Altura (imperial) 0.5 in.
Altura (métrico) 1.8 cm
Longitud (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 15 cm
Longitud de la punta (métrico) 3.8 cm
Material Hoja de acero inoxidable, cubierta de copolímero
Envase Packaged in LDPE bag, LDPE case liner. ECT rated case of 100% recycled material
Cantidad 50/caja
Resistente a Standard disinfectants and cleaning solutions
Tamaño 8 x 8 x 8 in.
Anchura (imperial) 1.5 in.
Anchura (métrico) 3,8 cm