Learn More
Eppendorf™ Placas SafeCode
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17815938 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
matriz, red, conjunto:
16 x 24
8 x 12
Tipo de producto:
Microplaca
Placa PCR
Placa de pocillos profundos
Volumen del pocillo (métrico):
45 μl
200 μl
250 μl
320 μl
500 μl
1000 μl
2000 μl
Forma del pocillo:
Base cónica (pocillo V)
Base redonda (pocillo U)
Base redonda y cónica (pocillo V)
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 25
paquete de 40
paquete de 80
Código de producto. matriz, red, conjunto Tipo de producto Volumen del pocillo (métrico) Forma del pocillo unitSize
17815938 16 x 24 Placa de pocillos profundos 200 μl Base redonda (pocillo U) paquete de 40
17805938 8 x 12 Placa PCR 250 μl Base cónica (pocillo V) paquete de 25
17825938 8 x 12 Microplaca 320 μl Base redonda y cónica (pocillo V) paquete de 80
17855938 8 x 12 Placa de pocillos profundos 500 μl Base redonda (pocillo U) paquete de 40
17875928 8 x 12 Placa de pocillos profundos 1000 μl Base redonda (pocillo U) paquete de 20
17835938 8 x 12 Placa de pocillos profundos 2000 μl Base redonda (pocillo U) paquete de 20
17845938 16 x 24 Placa PCR 45 μl Base cónica (pocillo V) paquete de 25
7 options
Código de producto. 17815938
Marca: Eppendorf™ 0030113551
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las placas con código de barras SafeCode permiten una identificación segura y fiable de las muertras en el laboratorio. Diferentes tipos de placas disponibles.
  • 3-level coding for safe sample and vessel identification
  • Codes on three sides of plates for flexible reading
  • ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 30% damaged codes
  • Additional, ID-specific information on plates available via Eppendorf™ DataPort for documentation purposes
  • Direct import into eLabInventory and eLabJournal software for convenient handling
  • Import to other database systems possible
  • Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Includes Barcode
Formato Estándar SBS
matriz, red, conjunto 16 x 24
Línea de productos Eppendorf
Color Clear
Tipo de producto Placa de pocillos profundos
Material Polypropylene
Volumen del pocillo (métrico) 200 μl
N.° de pocillos 96
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Base redonda (pocillo U)
Cantidad 8 Plates/Bag, 5 Bags/Pk.
Fit for Purpose PCR Ready