Learn More
Eppendorf™ Microtubo de ensayo Safe-Lock
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10058770 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Capacidad (métrico):
0,5 ml
2 ml
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. Color Capacidad (métrico) unitSize
10058770 Rojo 2 ml paquete de 1000
10663981 Azul 2 ml paquete de 1000
10768371 Verde 0,5 ml paquete de 500
10547381 Amarillo 2 ml 1000 PCS
10421193 Amarillo 0,5 ml paquete de 500
10490993 Azul 0,5 ml paquete de 500
6 options
Código de producto. 10058770
Marca: Eppendorf™ 0030120213
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos microtubos de polipropileno para una gran variedad de aplicaciones. Los microtubos de ensayo Safe-Lock Eppendorf™ incorporan tapones Eppendorf Safe-Lock con bisagra para ofrecer una protección excelente contra la apertura accidental durante la incubación y el almacenamiento.
  • El tapón de seguridad Eppendorf con bisagras evita la apertura accidental del tapón durante la incubación y el almacenamiento
  • El polipropileno proporciona una alta resistencia a productos químicos, tensión mecánica y temperaturas extremas
  • Fabricados sin biocidas, suavizantes ni agentes de liberación de moho (materiales que pudieran afectar de forma negativa a los bioensayos)
  • g-Safe™: Con su excelente estabilidad de centrifugación de hasta 30 000 × g, se evita la pérdida de muestras debido a una rotura del tubo y proporciona seguridad adicional cuando se trabaja con muestras peligrosas
  • Sellado con tapa preciso para reducir al mínimo las tasas de evaporación durante el almacenamiento a largo plazo
  • Tapón mate de gran tamaño y superficie mate en el lateral para facilitar el etiquetado
  • Funcionalidad garantizada de – 86 a + 100 °C
  • Esterilizable en autoclave cuando está abierto (121°C, 20 min)
  • Disponible con certificado de calidad por lote PCR Clean, en grado de ADN forense Eppendorf y Biopur para garantizar su pureza
  • Disponibles en material Eppendorf LoBind de proteínas y ADN para una máxima recuperación de muestras valiosas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 ml
Color Rojo
Material Polipropileno
Envase 1000/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) De – 86C a 100 °C