Learn More
Elma™ Limpiador S20
Descripción
- Elimina contaminaciones minerales como escamas de cal y otras contaminaciones ligadas a Ca y Mg, óxidos metálicos, aceites minerales y grasas, huellas dactilares y polvo
- Ilumina las superficies metálicas deslustradas (pero no los colores templados)
- No adecuado para aluminio, magnesio, aleaciones de metales ligeros
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Limpiador Lab Clean S20 |
| Formulario | Líquido |
| pH | < 1 |
| Certificaciones/conformidad | Anexo VII A, EC 648/2004, UN 1805 |
| Composición | Del 15 al 30 % de surfactantes no iónicos, > 30 % de ácido fosfórico |
| Concentración | Baño de ultrasonidos del ∽ 1 al 2 % de vol. en intervalo de 50 a 80 ° C y ∽ 0,5 % de vol. para limpieza de salpicaduras, pocillo por encima de 55 °C solo |
| Tipo de recipiente | Frasco |
| Contenido y almacenamiento | De -5 °C a 30 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la limpieza de inmersión y salpicaduras de instrumentos de laboratorio y aplicaciones de talleres |
| Volumen (métrico) | 10 L |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: phosphoric acid, isotridecanol, ethoxylated, C10- fatty alcohol, ethoxylated, isotridecanol, ethoxyl