missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S1P5/EDG-8 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18146631 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18146631 0.025 mg 25 microgramos
18789313 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18146631

Marca: Novus Biologicals NBP224712SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

S1P5/EDG-8 Polyclonal specifically detects S1P5/EDG-8 in Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Xenopus samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno S1P5/EDG-8
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-3 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 5-10 ug/ml
Formulación 0.2 ml PBS with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9H228
Alias de gen Edg-8, EDG8S1P receptor Edg-8, Endothelial differentiation G-protein-coupled receptor 8, endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 8, S1P receptor 5, S1P5, sphingosine 1-phosphate receptor 5, sphingosine 1-phosphate receptor EDG8, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-8, sphingosine-1-phosphate receptor 5, SPPR-1, SPPR-2
Símbolos de los genes S1PR5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to amino acids 15-55 of human Edg8 was used as the immunogen, GenBank no NP_110387.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 53637
Especificidad de la prueba The amino acid sequence used as immunogen is 100% homologous in human (isoform CRA_a) and chimpanzee, 94% homologous in rhesus monkey, 84% homologous in cow and wild boar and 73% homologous in horse.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Xenopus species
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.