missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S1P5/EDG-8 Antibody (1196A) [DyLight 405], Novus Biologicals™

Código de producto. 18566899 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18566899 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18566899

Marca: Novus Biologicals FAB9084E

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

S1P5/EDG-8 Monoclonal antibody specifically detects S1P5/EDG-8 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno S1P5/EDG-8
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1196A
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Edg-8, EDG8S1P receptor Edg-8, Endothelial differentiation G-protein-coupled receptor 8, endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 8, S1P receptor 5, S1P5, sphingosine 1-phosphate receptor 5, sphingosine 1-phosphate receptor EDG8, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-8, sphingosine-1-phosphate receptor 5, SPPR-1, SPPR-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Mouse S1P5/EDG-8 peptide corresponding to the N-terminal extracellular sequence, Accession # Q91X56
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 53637
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.