missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S1P4/EDG-6 Antibody (1012512), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18636673 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18636673 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18636673

Marca: Novus Biologicals FAB10321H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

S1P4/EDG-6 Monoclonal antibody specifically detects S1P4/EDG-6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno S1P4/EDG-6
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 1012512
Conjugado HRP
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen EDG6S1P receptor Edg-6, Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 6, endothelial differentiation, G-protein-coupled receptor 6, endothelial differentiation, lysophosphatidic acid G-protein-coupled receptor6,endothelial differentiation, G protein coupled receptor 6, S1P receptor 4, S1P4LPC1, SLP4, sphingosine 1-phosphate receptor 4, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-6, sphingosine-1-phosphate receptor 4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human S1P4/EDG-6, Met1-Ile384, Accession # O95977
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, GPCR, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8698
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.