missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S1P3/EDG-3 Antibody (SR1721), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200006426 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18693194 100 μg 100 microlitros
18612884 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18693194 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP322220100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

S1P3/EDG-3 Monoclonal antibody specifically detects S1P3/EDG-3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno S1P3/EDG-3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SR1721
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen EDG-3, EDG3FLJ37523, Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 3, endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 3, FLJ93220, G protein-coupled receptor, endothelial differentiation gene-3, LPB3, MGC71696, S1P receptor 3, S1P receptor Edg-3, S1P receptor EDG3, S1P3, sphingosine 1-phosphate receptor 3, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-3, sphingosine-1-phosphate receptor 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human S1P3/EDG-3 (Uniprot #: Q99500)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, GPCR, Lipid and Metabolism, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1903
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.