missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S1P1/EDG-1 Antibody (218713), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18589086 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18589086 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18589086

Marca: Novus Biologicals FAB2016Y

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

S1P1/EDG-1 Monoclonal antibody specifically detects S1P1/EDG-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno S1P1/EDG-1
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 218713
Conjugado DyLight 680
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD363, CD363 antigen, CHEDG1, D1S3362, EDG-1, EDG1edg-1, Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 1, endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 1, FLJ58121, S1P receptor 1, S1P receptor Edg-1, s1p1, S1P1ECGF1, sphingosine 1-phosphate receptor 1, sphingosine 1-phosphate receptor EDG1, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-1, sphingosine-1-phosphate receptor 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human S1P1/EDG-1, Met1-Ser382, Accession # P21453
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, GPCR, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1901
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.