missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S1p receptor agonist 1, MedChemExpress

Código de producto. 16483308
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Code produit. Cantidad unitSize
16483308 10 mg 10 miligramos
16494556 100 mg 100 miligramos
16469846 50 mg 50 miligramos
16406037 5 mg 5 miligramos
16400749 1 mg 1 miligramo
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16483308

Marque: Medchem Express HY101265

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress S1p receptor agonist 1 is a potent and orally active S1P receptor agonist, exhibits an activity of inducing S1P1 internalization (EC50=9.83 nM). S1p receptor agonist 1 has the potential for the study of arthritis and EAE (experimental autoimmune encephalitis). S1p receptor agonist 1 is extracted from patent WO2015039587A1, Compound 2.

S1p receptor agonist 1 is a potent and orally active S1P receptor agonist, exhibits an activity of inducing S1P1 internalization (EC50=9.83 nM). S1p receptor agonist 1 has the potential for the study of arthritis and EAE (experimental autoimmune encephalitis). S1p receptor agonist 1 is extracted from patent WO2015039587A1, Compound 2.

Spécification

Nombre del producto químico o material S1p receptor agonist 1
CAS 1514888-56-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H24FN3O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 6.8 mg/mL (16.61 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1CN(CC2=CC=C(C3=NOC(C4=CC=C(CC(C)C)C=C4)=N3)C=C2F)C1)O
Peso molecular (g/mol) 409.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.45
Porcentaje de pureza 99.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.