missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S100G Antibody (S100G/7462), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18589337 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 594
Código de producto.
18589337 0.1 mL, Alexa Fluor 594
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18589337

Marca: Novus Biologicals NBP324099AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

S100G Monoclonal antibody specifically detects S100G in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno S100G
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon S100G/7462
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CABP, CABP1, CaBP9K, CABP9KMGC138379, CALB3calbindin D9K, calbindin 3, (vitamin D-dependent calcium-binding protein), calbindin-D9K, protein S100-G, S100 calcium binding protein G, S100 calcium-binding protein G, S100D, Vitamin D-dependent calcium-binding protein, intestinal
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human S100G protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 795
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.