missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S100B Mouse anti-Bovine, Human, Mouse, Rat, Clone-4C4.9 + S100B/1012, Novus Biologicals™

Código de producto. 18230941 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18230941 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18230941

Marca: Novus Biologicals NBP254559100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

S100B Monoclonal specifically detects S100B in Human, Mouse, Rat, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno S100B
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 4C4.9 + S100B/1012
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 - 1 ug/ml, Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 0.25 - 0.5 ug/ml, CyTOF-ready
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen beta (neural), NEF, S100, S100 beta, S100 calcium binding protein B, S100 calcium-binding protein B, S100 calcium-binding protein, beta (neural), S-100 calcium-binding protein, beta chain, 10protein S100-B, S-100 protein beta chain, S-100 protein subunit beta, S100beta
Símbolos de los genes S100B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified bovine brain S100 protein (4C4.9); Recombinant full-length human S100B protein (S100B/1012)
Peso molecular del antígeno 11 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cytoskeleton Markers, Neuroscience, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6285
Especies diana Human, Mouse, Rat, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.