missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S100B Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200049537 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18461981 25 μL 25 microlitros
18413071 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18461981

Marca: Novus Biologicals NBP18710225ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

S100B Polyclonal antibody specifically detects S100B in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno S100B
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias de gen beta (neural), NEF, S100, S100 beta, S100 calcium binding protein B, S100 calcium-binding protein B, S100 calcium-binding protein, beta (neural), S-100 calcium-binding protein, beta chain, 10protein S100-B, S-100 protein beta chain, S-100 protein subunit beta, S100beta
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: LEKAMVALIDVFHQYSGREGDKHKLKKSELKELINNELSHFLEEIKEQEVVDKVMETLDNDGDGECDFQEFMAFVAMVTTACHEFFEHE
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Apoptosis, Biologically Active Proteins, Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Epigenetics, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Peroxisome Markers, Signal Transduction, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6285
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.