missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S100B Antibody (4C4.9 + S100B/1012), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18654018 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18654018 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18654018 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254559F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

S100B Monoclonal antibody specifically detects S100B in Human, Mouse, Rat, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno S100B
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 4C4.9 + S100B/1012
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen beta (neural), NEF, S100, S100 beta, S100 calcium binding protein B, S100 calcium-binding protein B, S100 calcium-binding protein, beta (neural), S-100 calcium-binding protein, beta chain, 10protein S100-B, S-100 protein beta chain, S-100 protein subunit beta, S100beta
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified bovine brain S100 protein (4C4.9), Recombinant full-length human S100B protein (S100B/1012) (Uniprot: P04271)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Apoptosis, BiologicAll speciesy Active Proteins, Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Epigenetics, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Peroxisome Markers, Signal Transduction, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6285
Especies diana Human, Mouse, Rat, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.