missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S100A9 Antibody (OTI10D5), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18120546 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18120546 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18120546 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273970JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

S100A9 Monoclonal specifically detects S100A9 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno S100A9
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI10D5
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CAGBMigration inhibitory factor-related protein 14, calgranulin B, calgranulin-B, Calprotectin L1H subunit, CFAGMRP-14,60B8AG, CGLB, L1AG, LIAG, MAC387, MIF, MRP14Leukocyte L1 complex heavy chain, NIF, P14, protein S100-A9, S100 calcium binding protein A9, S100 calcium binding protein A9 (calgranulin B), S100 calcium-binding protein A9, S100 calcium-binding protein A9 (calgranulin B)
Símbolos de los genes S100A9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human S100A9 (NP_002956) produced in SF9 cell.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6280.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.