Learn More
S100A7/Psoriasin Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18391424 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18391424 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18391424
Marca: Novus Biologicals NBP299720AF488
Rabbit Polyclonal Antibody
S100A7/Psoriasin Polyclonal specifically detects S100A7/Psoriasin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno S100A7/Psoriasin
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen HID 5, HID5, HID-5, protein S100-A7, PSOR1, Psoriasin, psoriasin 1, S100 calcium binding protein A7, S100 calcium binding protein A7 (psoriasin 1), S100 calcium-binding protein A7, S100 calcium-binding protein A7 (psoriasin 1), S100A7c
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant S100A7/Psoriasin (NP_002954.2; Met 1-Gln 101).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6278
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG