missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S100A5 Antibody (OTI4C9), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18199476 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18199476 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18199476

Marca: Novus Biologicals NBP273968C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

S100A5 Monoclonal specifically detects S100A5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno S100A5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4C9
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Protein S-100D, S100 calcium binding protein A5, S100 calcium-binding protein A5S100Dprotein S100-A5
Símbolos de los genes S100A5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human S100A5 (NP_002953) produced in 293T cell.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6276.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.