missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
S100A4 Monoclonal antibody specifically detects S100A4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | S100A4 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL0240 |
| Conjugado | DyLight 650 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | 18A2, Calvasculin, CAPLS100 calcium binding protein A4 (calcium protein, calvasculin, metastasin, fibroblast-specific protein-1,42A, FSP1, leukemia multidrug resistance associated protein, malignant transformation suppression 1, Metastasin, MTS1, murine placental homolog), P9KA, PEL98, Placental calcium-binding protein, Protein Mts1, protein S100-A4, S100 calcium binding protein A4, S100 calcium-binding protein A4, S100 calcium-binding protein A4 (calcium protein, calvasculin, metastasin, murine placental homolog) |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P26447, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?