Learn More
Abnova™ S100A12 (Human) Recombinant Protein
Descripción
- Sequence: MTKLEEHLEGIVNIFHQYSVRKGHFDTLSKGELKQLLTKELANTIKNIKDKAVIDEIFQGLDANQDEQVDFQEFISLVAIALKAAHYHTHKE
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_005612.1 |
| ID de gen (Entrez) | 6283 |
| Nombre | S100 calcium binding protein A12 |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | CAAF1, CAGC, CGRP, ENRAGE, MRP6, p6 |
| Símbolo de gen | S100A12 |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |