Learn More
Abnova™ S100A12 (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16102518
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16102518
Marca: Abnova™ H00006283P01.10ug
Human S100A12 full-length ORF ( NP_005612.1, 1 a.a. - 92 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MTKLEEHLEGIVNIFHQYSVRKGHFDTLSKGELKQLLTKELANTIKNIKDKAVIDEIFQGLDANQDEQVDFQEFISLVAIALKAAHYHTHKE
Especificaciones
Número de acceso NP_005612.1
ID de gen (Entrez) 6283
Nombre S100 calcium binding protein A12
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen CAAF1, CAGC, CGRP, ENRAGE, MRP6, p6
Símbolo de gen S100A12
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer