missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S100 calcium binding protein A14 Antibody (S100A14/7402), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18580307 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18580307 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18580307 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321129FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

S100 calcium binding protein A14 Monoclonal antibody specifically detects S100 calcium binding protein A14 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno S100 calcium binding protein A14
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon S100A14/7402
Conjugado DyLight 680
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen protein S100-A14, S100 calcium binding protein A14, S100 calcium-binding protein A14, S100A15BCMP84breast cancer membrane protein 84, S114
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human S100 calcium binding protein A14 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57402
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.