Learn More
S100 calcium binding protein A14 Antibody (S100A14/7401), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200004520 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
18684744 20 μg 20 microgramos
18608014 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 18684744
Marca: Novus Biologicals NBP32034220ug
Mouse Monoclonal Antibody
S100 calcium binding protein A14 Monoclonal antibody specifically detects S100 calcium binding protein A14 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno S100 calcium binding protein A14
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon S100A14/7401
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen protein S100-A14, S100 calcium binding protein A14, S100 calcium-binding protein A14, S100A15BCMP84breast cancer membrane protein 84, S114
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human S100 calcium binding protein A14 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57402
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ