Learn More
(S)-(+)-N-metil-1-[(R)-2-(difenilfosfina)ferrocenil]etilamina, Thermo Scientific™
Código de producto. 15497525
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15497525 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15497525 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25816.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-N-Methyl-1-[(R)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
CAS 406681-25-2
Punto de fusión 114°C to 116°C
Fórmula molecular C25H26FeNP
Número MDL MFCD09953458
Cantidad 1 g
Sinónimo n-methyl-s-1-ferrocenyl-r-2-diphenylphosphino ethylamine
Clave InChI NHBYRJAGLFUKCO-OLQNTQOENA-N
Rotación óptica +315° (c=0.75 in Ethanol)
SMILES [Fe].c1cccc1.CN[C@@H](C)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC (S)-(+)-N-Methyl-1-[(R)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
Peso molecular (g/mol) 427.31
PubChem CID 90472614
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.31