missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S-arrestin Antibody (PDS-1), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18098863 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18098863 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18098863 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1002385AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

S-arrestin Monoclonal specifically detects S-arrestin in Human, Porcine, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno S-arrestin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon PDS-1
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Alias de gen arrestin 1, RP47,48 kDa protein, S-antigen; retina and pineal gland (arrestin), S-arrestin, visual arrestin
Símbolos de los genes SAG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Porcine retinal S-arrestin [Swiss-Prot# P79260]
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, GPCR, Neuroscience, Neurotransmission, Sensory Systems, Signal Transduction, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6295
Especificidad de la prueba Human, cow, pig, and rat (weakly).
Especies diana Human, Pig, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.