Learn More
(S)-(+)-2-Hexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398405
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398405 1 g 1 g
11308415 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398405 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10401.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 52019-78-0 | C6H14O | 102.18 g/mol
S)-(+)-2-Hexanol is the S enantiomer used in the preparation of key intermediates for model studies in the total synthesis of antivirally active glycolipid cycloviracin B1.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El S)-(+)-2-hexanol es el enantiómero S utilizado en la preparación de intermedios clave para estudios modelo en la síntesis total de la cicloviracina B1 de glicolípidos antiviralmente activos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52019-78-0
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.18
Número MDL MFCD00065955
Clave InChI QNVRIHYSUZMSGM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-+-2-hexanol, s-2-hexanol, 2s-hexan-2-ol, 2-hexanol #, pubchem6732, 2s-2-hexanol, s-hexan-2-ol, s +-2-hexanol
PubChem CID 638097
Nombre IUPAC hexan-2-ol
SMILES CCCCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Hexanol
Densidad 0.818
Punto de ebullición 137°C to 138°C
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Índice de refracción 1.414
Cantidad 1 g
Número UN UN2282
Beilstein 1718997
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Rotación óptica +10.5° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 98%