accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 52019-78-0

H3CCH3OH

CAS RN 52019-78-0

IUPAC Nombre: hexan-2-ol
Sinónimos: 2-hexanol
Peso molecular (g/mol): 102.18
Fórmula molecular: C6H14O
InChi Key: QNVRIHYSUZMSGM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCC(C)O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados